Learn More
4,4'-Oxybis(benzenesulfonylhydrazid), 95 %
Catalog Number p-7053651
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
80-51-3
C12H14N4O5S2
358.39
MFCD00007587
NBOCQTNZUPTTEI-UHFFFAOYSA-N
4,4'-oxydibenzenesulfonohydrazide, 4,4'-oxybis benzenesulfonyl hydrazide, celogen, serogen, obsh, genitron ob, zhenitron ov, celogen ot, 4,4'-oxybis benzenesulfonhydrazide, cellmic s
6649
4-[4-(hydrazinesulfonyl)phenoxy]benzene-1-sulfonohydrazide
NNS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NN)C=C1
80-51-3
C12H14N4O5S2
358.39
MFCD00007587
NBOCQTNZUPTTEI-UHFFFAOYSA-N
4,4'-oxydibenzenesulfonohydrazide, 4,4'-oxybis benzenesulfonyl hydrazide, celogen, serogen, obsh, genitron ob, zhenitron ov, celogen ot, 4,4'-oxybis benzenesulfonhydrazide, cellmic s
6649
4-[4-(hydrazinesulfonyl)phenoxy]benzene-1-sulfonohydrazide
NNS(=O)(=O)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)NN)C=C1
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4,4′-Oxybis(Benzolsulfonylhydrazid) ist ein organisches Hydrazid, das als Treibmittel für Moosgummi und Schaumstoffe verwendet wird. Wird als Additiv zu Polymeren verwendet, um Schwammgummi-Kosmetikbeutel, elektrostatographische Toner, Schwimmsitze, Isolierungs- und Verpackungsmaterialien, Klebstoffe, Dichtungsmittel und Lederersatzstoffe herzustellen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,4'-Oxybis(benzenesulfonyl hydrazide)
Farbe Weiß
Menge 100 g
UN-Nummer UN3226
Formelmasse 358.39
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest