missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,4'-(Pyridin-2-ylmethylen)diphenol, Mikromol™

Artikelnummer. 17928954
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17928954 25 mg 25 Milligramm
17918384 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17928954 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0031.010025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

4,4'-(Pyridin-2-ylmethylen)diphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol
CAS 603-41-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H15 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Bisacodyl Imp. A (EP), Sodium Picosulfate Imp. B (EP), Bisacodyl USP Related Compound A, Bisacodyl USP RC A, 4,4'-[(Pyridin-2-yl)methylene]diphenol, 4,4'-(Pyridin-2-ylmethylene)diphenol, Bisacodyl Related Compound A, Bisacodyl Impurity A, Sodium Picosulfate Impurity B, Sodium Picosulfate Impurity B
InChI-Formel InChI=1S/C18H15NO2/c20-15-8-4-13(5-9-15)18(17-3-1-2-12-19-17)14-6-10-16(21)11-7-14/h1-12,18,20-21H
SMILES Oc1ccc(cc1)C(c2ccc(O)cc2)c3ccccn3
IUPAC-Name 4-[(4-Hydroxyphenyl)-pyridin-2-ylmethyl]phenol
Molekulargewicht (g/mol) 277.32
Menge 25 mg
Formelmasse 277.1103 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.