Learn More
4,4'-Sulfonyldiphenol 99.7 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4, 4'-Sulfonyldiphenol |
Namenshinweis | 99.7% |
CAS | 80-09-1 |
CAS Min. % | 99.6 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | >245°C |
Farbe | Grau-grün bis Weiß |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.6 % min. (HPLC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 4,4'-Sulfonyldiphenol
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.