Learn More
4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)-piperazin]-benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazino]benzoic acid |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 306.36 |
Reinheit (%) | 97% |