Learn More
Alfa Aesar™ 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazol, 98 %
Artikelnummer. 11351307
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11351307 1 g 1 Gramm
11361307 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11351307 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L01515.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2305-79-5
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.171
MDL-Nummer MFCD00014565
InChI-Schlüssel GDSQTWDUCDSZEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5,6,7-tetrahydroindazole, 4,5,6,7-tetrahydro-2h-indazole, 1h-indazole, 4,5,6,7-tetrahydro, 3,4-tetramethylenepyrazole, 4 5 6 7 tetrahydroindazole, 1h-4,5,6,7-tetrahydroindazole, acmc-1cl2g, 4,6,7-tetrahydroindazole, 4,6,7-tetrahydro-1h-indazole, 3,4-tetramethylene-1h-pyrazole
PubChem CID 75317
IUPAC-Name 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-Indazol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=NN2
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,5,6,7-Tetrahydro-1H-indazole
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Siedepunkt 140°C to 142°C (2 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 2420
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 98%