missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-2-carbonsäure, 97 %, Alfa Aesar™

Marke:  Alfa Aesar H33062.MD

Weitere Details : CAS : 40133-07-1 Netto-Gewicht : 0.00025kg

Menge 250mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15468295

  • 29.64 € / 250 Milligramm

Verfügbar ab
26-05-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.

Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),

Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

40133-07-1
182.237
ROLXOQXKNDKXTA-UHFFFAOYSA-N
2063443
C1CCC2=C(C1)C=C(S2)C(=O)O
C9H10O2S
MFCD00464469
4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, acmc-1asbb, enamine_001826, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b-thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic
4,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzothiophen-2-Carbonsäure

Spezifikation

4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
250mg
C9H10O2S
4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic acid, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro, acmc-1asbb, enamine_001826, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene, 2-carboxy-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-2-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b-thiophene-2-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-2-carboxylic
ROLXOQXKNDKXTA-UHFFFAOYSA-N
4,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzothiophen-2-Carbonsäure
2063443
97%
191°C to 193°C
40133-07-1
MFCD00464469
Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
C1CCC2=C(C1)C=C(S2)C(=O)O
182.237
182.24
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation