missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4',5,7-Trihydroxyflavanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7045207
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67604-48-2
C15H12O5
272.256
MFCD00006844
FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
naringenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, naringenine, 4',5,7-trihydroxyflavanone, +/--naringenin, naringetol, salipurpol, --naringenin, narigenin, salipurol
932
CHEBI:50202
5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
67604-48-2
C15H12O5
272.256
MFCD00006844
FTVWIRXFELQLPI-UHFFFAOYSA-N
naringenin, 5,7-dihydroxy-2-4-hydroxyphenyl chroman-4-one, naringenine, 4',5,7-trihydroxyflavanone, +/--naringenin, naringetol, salipurpol, --naringenin, narigenin, salipurol
932
CHEBI:50202
5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
C1C(OC2=CC(=CC(=C2C1=O)O)O)C3=CC=C(C=C3)O

(±)-Naringenin is an antioxidant flavonoid. It has anti-inflammatory and antitumor properties. (±)-Naringenin induces apoptosis. It stimulates DNA repair following oxidative damage. (±)-Naringenin inhibits the activity of PI 3-kinase (PI(3)K).

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
(±)-Naringenin ist ein antioxidatives Flavonoid. Es besitzt entzündungshemmende und antitumorale Eigenschaften. (±)-Naringenin induziert Apoptose. Es stimuliert die DNA-Reparatur nach oxidativen Schäden. (±)-Naringenin hemmt die Aktivität der PI 3-Kinase (PI(3)K).

Löslichkeit
Löslich in Ethanol (50 mg/ml), DMSO, Methanol und Ammoniumhydroxid (50 mg/ml). (Fast) unlöslich in Wasser

Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4',5,7-Trihydroxyflavanone
Schmelzpunkt 248°C to 251°C
Menge 2 g
Merck Index 14,6424
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol (50mg/ml),DMSO,methanol,and ammonium hydroxide (50mg/ml). Insoluble in water (almost)
Formelmasse 272.26
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'