Learn More
4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole Sulfate, TRC
Artikelnummer. 30358611
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358611 100 mg 100 Milligramm
30359745 500 mg 500 Milligramm
30350746 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30358611 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD415145100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 155601-30-2
Summenformel C5H10N4O . H2SO4
Molekulargewicht (g/mol) 240.23
Synonym 1-(2-Hydroxyethyl)-4,5-diaminopyrazole Sulfate, 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazole Sulfate, Jarocol AHP, Rodol HDAP, 4,5-Diamino-1H-pyrazole-1-ethanol Sulfate (1:1)
IUPAC-Name 2-(4,5-diamino-1H-pyrazol-1-yl)ethan-1-ol sulfate
SMILES Nc1c(N)n(CCO)nc1.OS(=O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Diamino-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole Sulfate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H10N4O.H2O4S/c6-4-3-8-9(1-2-10)5(4)7;1-5(2,3)4/h3,10H,1-2,6-7H2;(H2,1,2,3,4)
Formelmasse 240.0528