Learn More
4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone is used as an intermediate in the manufacture of pharmaceuticals. It is widely used in chemical research and in fine chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika verwendet. Es ist in der chemischen Forschung und in Feinchemikalien weit verbreitet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
4,5-Dibrom-3(2H)-pyridazinon wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Pharmazeutika verwendet. Es ist in der chemischen Forschung und in Feinchemikalien weit verbreitet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone |
Schmelzpunkt | ∼220°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 121469 |
Formelmasse | 253.89 |
Reinheit (%) | 98% |