Learn More
4,5-Dibromthiophen-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429976
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429976 5 g 5 Gramm
11439976 25 g 25 Gramm
11449976 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20928.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6324-10-3
MDL-Nummer MFCD00039682
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 228°C to 232°C
Geruch Odorless
Summenformel C5H2Br2O2S
Menge 5 g
Beilstein 135885
Synonym 4,5-dibromo-2-thiophenecarboxylic acid, 4,5-dibromothenoic acid, 4,5-dibromo-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem7747, acmc-20a4op, maybridge1_002274, 4-dimethylaminoethyl benzoate, 4,5-dibromo-2-thiophencarboxylic acid, 2,3-dibromothiophene-5-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 4,5-dibromo
InChI-Schlüssel USFXRYVNRUMABJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1Br)Br)C(=O)O
IUPAC-Name 4,5-Dibromthiophen-2-Carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 285.94
PubChem CID 80611
Formelmasse 285.94
Reinheit (%) 98%