Learn More
4,5-Dibromthiophen-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11449976
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11449976 100 g 100 Gramm
11429976 5 g 5 Gramm
11439976 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449976 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20928.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6324-10-3
MDL-Nummer MFCD00039682
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dibromothiophene-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 228°C to 232°C
Geruch Odorless
Summenformel C8H8O4
Menge 100 g
Beilstein 135885
Synonym 2-hydroxyphenoxyacetic acid, 2-hydroxyphenoxy acetic acid, 2-2-hydroxyphenoxy acetic acid, o-hydroxyphenoxy acetic acid, acetic acid, hydroxyphenoxy, o-hydroxyphenoxyacetic acid, enamine_004711, 2-carboxymethoxy phenol, cambridge id 5156176
InChI-Schlüssel LPXHPAYRONCQIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)O)OCC(=O)O
IUPAC-Name 2-(2-Hydroxyphenoxy)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
PubChem CID 22783
Formelmasse 285.94
Reinheit (%) 98%