Learn More
4,5-Dichloro-6-Methyl-2-(2-pyridyll)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10314342
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dichloro-6-methyl-2-(2-pyridyl)pyrimidine
CAS 306935-55-7
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C10H7Cl2N3
MDL-Nummer MFCD00097945
Menge 1 g
Synonym 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridyl pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-pyridin-2-yl pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl pyrimidine, 5,6-dichloro-4-methyl-2-2-pyridyl pyrimidine, pyrimidine, 4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl, pyrimidine,4,5-dichloro-6-methyl-2-2-pyridinyl, 4,5-bis chloranyl-6-methyl-2-pyridin-2-yl-pyrimidine
InChI-Schlüssel VJJVPBQJWNMJFC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(Cl)C(Cl)=NC(=N1)C1=CC=CC=N1
IUPAC-Name 4,5-Dichlor-6-methyl-2-pyridin-2-ylpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 240.09
PubChem CID 2736015
Formelmasse 240.09
Reinheit (%) 97%