missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Dichlor-o-Phenylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-106668
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5348-42-5
C6H6Cl2N2
177.03
MFCD00007723
IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
79297
4,5-Dichlorbenzol-1,2-Diamin
NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
5348-42-5
C6H6Cl2N2
177.03
MFCD00007723
IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
4,5-dichloro-o-phenylenediamine, 4,5-dichloro-1,2-benzenediamine, 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4,5-dichloro, 4,5-dichloro-o-phenylendiamine, 1,2-dichloro-4,5-diaminobenzene, 2-amino-4,5-dichloroaniline, 4,5-dichloro-ortho-phenylenediamine, 4,5-dichlorophenylene-1,2-diamine
79297
4,5-Dichlorbenzol-1,2-Diamin
NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dichloro-o-phenylenediamine
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 162.0°C to 163.0°C
Farbe Braun nach braun-rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl2C6H2(NH2)2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 177.03
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'