missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,5-Dichlorphthalsäureanhydrid 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3598200
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
942-06-3
C8H2Cl2O3
217.00
MFCD00075034
ULSOWUBMELTORB-UHFFFAOYSA-N
4,5-dichlorophthalic anhydride, 5,6-dichloroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-dichlorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 5,6-dichlor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem16761, acmc-209rqk, 4,5-dichlorophalic anhydride
70334
5,6-Dichlor-2-Benzofuran-1,3-Dion
ClC1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)OC2=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
942-06-3
C8H2Cl2O3
217.00
MFCD00075034
ULSOWUBMELTORB-UHFFFAOYSA-N
4,5-dichlorophthalic anhydride, 5,6-dichloroisobenzofuran-1,3-dione, 4,5-dichlorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,6-dichloro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, 5,6-dichloro-1,3-dihydroisobenzofuran-1,3-dione, 5,6-dichlor-2-benzofuran-1,3-dion, pubchem16761, acmc-209rqk, 4,5-dichlorophalic anhydride
70334
5,6-Dichlor-2-Benzofuran-1,3-Dion
ClC1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)OC2=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 5-Dichlorophthalic anhydride
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 185°C to 187°C
Farbe Blau bis Grau
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 217.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,5-Dichlorophthalic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'