Learn More
4,5-Difluor-2-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054652
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
127371-50-0
C7H5F2NO2
173.119
MFCD04973772
DJEBTFSOEQWELL-UHFFFAOYSA-N
4,5-difluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-2-methylnitrobenzene, 4,5-difluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, benzene,1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro, pubchem18518, acmc-1c6zu, 1-nitro-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro
2756252
1,2-difluor-4-methyl-5-nitrobenzol
CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
127371-50-0
C7H5F2NO2
173.119
MFCD04973772
DJEBTFSOEQWELL-UHFFFAOYSA-N
4,5-difluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-4,5-difluorotoluene, 4,5-difluoro-2-methylnitrobenzene, 4,5-difluoro-1-methyl-2-nitrobenzene, benzene,1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro, pubchem18518, acmc-1c6zu, 1-nitro-3,4-difluoro-6-methylbenzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro-benzene, benzene, 1,2-difluoro-4-methyl-5-nitro
2756252
1,2-difluor-4-methyl-5-nitrobenzol
CC1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Farbe Farblos bis hellgelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN2810
Formelmasse 173.12
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig