Learn More
4,5-Dihydro-1,3-Benzodioxin-6-Amin, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4, 5-Dihydro-1, 3-benzodioxine-6-amine |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
IUPAC-Name | 2,4-Dihydro-1,3-benzodioxin-6-amin |
Formelmasse | 151.16 |
Reinheit (%) | 97% |