Learn More
4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazol (30-40%ige Lösung in Dichlormethan), TRC
Artikelnummer. 30388443
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30388443 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388443 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4491551ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazole
CAS 28118-54-9
Summenformel C4 H8 N2 O
Menge 1 mL
Synonym 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-methoxy- (9CI, ACI), 2-Imidazoline, 2-methoxy- (6CI, 8CI), 4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazole (ACI), 2-Methoxy-2-imidazoline, 2-Methoxyimidazoline, Lys Tag 4H, 2-Methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazole
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2O/c1-7-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMILES COC1=NCCN1
IUPAC-Name 2-Methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 100.119
Formelmasse 100.064
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30-40 %