Learn More
4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazol (30-40%ige Lösung in Dichlormethan), TRC
Artikelnummer. 30372499
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30372499 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372499 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4491550.1ML
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazole
CAS 28118-54-9
Summenformel C4 H8 N2 O
Menge 0.1 mL
Synonym 1H-Imidazole, 4,5-dihydro-2-methoxy- (9CI, ACI), 2-Imidazoline, 2-methoxy- (6CI, 8CI), 4,5-Dihydro-2-methoxy-1H-imidazole (ACI), 2-Methoxy-2-imidazoline, 2-Methoxyimidazoline, Lys Tag 4H, 2-Methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazole
InChI-Formel InChI=1S/C4H8N2O/c1-7-4-5-2-3-6-4/h2-3H2,1H3,(H,5,6)
SMILES COC1=NCCN1
IUPAC-Name 2-Methoxy-4,5-dihydro-1H-imidazol
Molekulargewicht (g/mol) 100.119
Formelmasse 100.064
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30-40 %