Learn More
4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-Disulfonsäure-Dinatriumsalzdihydrat, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049766
17.60 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5808-22-0
C10H6O8S2
318.27
MFCD00150612
HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
124202444
4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-Disulfonsäure;natrium;dihydrat
OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5808-22-0
C10H6O8S2
318.27
MFCD00150612
HLVXFWDLRHCZEI-UHFFFAOYSA-L
chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
124202444
4,5-Dihydroxynaphthalin-2,7-Disulfonsäure;natrium;dihydrat
OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, is used to improve the visualization of trichothecenes on developed TLC plates. It serves as an intermediate in the production of dyes, pigments, chelating reagents, sulfonic and sulfinic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Beilstein 3647189
Merck Index 14,2241
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 400.29 (364.26 Anhydrous)
Güte ACS
Physikalische Form Pulver