Learn More
4,5-Dimethyl-2-Furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4, 5-Dimethyl-2-furaldehyde |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Dichte | 1.0100g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Synonym | 4,5-dimethyl-2-furaldehyde, 4,5-dimethylfurfural, 4,5-dimethyl-furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde, 4,5-dimethyl, 2-furanmethanethiolformate, acmc-1ao31, 4.5-dimethyl-2-furaldehyde, 4,5-dimethyl-2-furancarbaldehyde, 4,5-dimethyl-2-furancarboxaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,4,5-dimethyl |
Formelmasse | 124.14 |
Reinheit (%) | 97% |