Learn More
4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid, TRC
Artikelnummer. 30378111
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30378111 500 mg
30369128 50 mg
30370148 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30378111 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD457820500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19156-52-6
Summenformel C7H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 156.2
SMILES Cc1scc(C(=O)O)c1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,5-dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C7H8O2S/c1-4-5(2)10-3-6(4)7(8)9/h3H,1-2H3,(H,8,9)
Formelmasse 156.0245