Learn More
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)-benzolboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15409995
Click to view available options
Menge:
250 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
CAS 913835-70-8
Schmelzpunkt 188°C to 190°C
Summenformel C9H9BN2O3
MDL-Nummer MFCD08436062
Menge 250 mg
Synonym 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenylboronic acid, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl boronic acid, 2-4-boronophenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, boronicacid, b-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzeneboronic acid, acmc-209r9v, 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl boronicacid
InChI-Schlüssel SPSKFVHUUJWUPB-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(O2)C)(O)O
IUPAC-Name 4-(5-Methyl-1,3,4-Oxadiazol-2-yl)Phenyl]Boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 203.992
PubChem CID 44119343
Formelmasse 203.99
Reinheit (%) 98%