Learn More
4-(5-Trifluormethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-benzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-(5-Trifluoromethyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-benzoic Acid |
| CAS | 340736-76-7 |
| Summenformel | C10H5F3N2O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-[5-(Trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H5F3N2O3/c11-10(12,13)9-14-7(15-18-9)5-1-3-6(4-2-5)8(16)17/h1-4H,(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)c2noc(n2)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 4-[5-(Trifluormethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]benzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 258.15 |
| Formelmasse | 258.0252 |