Learn More
4-[5-(Trifluormethyl)pyrid-2-yl]benzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10575364
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10575364 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
11316785 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10575364 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC53016DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 892501-99-4
Summenformel C13H7F3N2
Molekulargewicht (g/mol) 248.21
MDL-Nummer MFCD09064969
InChI-Schlüssel DFPKSXZRVOQLJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyrid-2-yl benzonitrile, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl benzonitrile, benzonitrile,4-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenecarbonitrile, 4-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl benzenecarbonitrile
PubChem CID 24229535
IUPAC-Name 4-[5-(Trifluormethyl)Pyridin-2-yl]Benzonitril
SMILES FC(F)(F)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[5-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]benzonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 248.21
Reinheit (%) 97%