Learn More
4,6,7,8-Tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-on (Diastereomerengemisch), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,6,7,8-Tetrahydro-8-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 141635-93-0 |
| Summenformel | C9H11N5O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 5,6,7,8-Tetrahydro-4-hydroxy-6-methylpyrimido[1,2-a]purin-10(1H)-one |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H11N5O2/c1-4-2-5(15)14-8(16)6-7(11-3-10-6)13-9(14)12-4/h3-5,15H,2H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CC1CC(O)N2C(=N1)Nc3nc[nH]c3C2=O |
| IUPAC-Name | 8-Hydroxy-6-methyl-4,6,7,8-tetrahydro-1H-pyrimido[1,2-a]purin-10-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 221.22 |
| Formelmasse | 221.0913 |