Learn More
4-(6-Amidoximo-2-benzimidazolyl)benzamidoxim, 97 %
114.00 € - 393.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1256486-33-5
Summenformel C15H14N6O2
Molekulargewicht (g/mol) 310.317
MDL-Nummer MFCD16660854
InChI-Schlüssel GLMSCQQNOMUUFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-6-amidoximo-2-benzimidazolyl benzamidoxime, 2-4-n-hydroxycarbamimidoyl phenyl benzimidazole-6-carboxamidoxime, z-n'-hydroxy-2-4-n-hydroxycarbamimidoyl phenyl-3h-1,3-benzodiazole-5-carboximidamide
PubChem CID 73995339
IUPAC-Name 2-[4-[Amino-(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-N-oxo-1,3-dihydrobenzimidazol-5-carboximidamid
SMILES C1=CC(=C(N)NO)C=CC1=C2NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=N)N=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15409685
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52261.MD
250mg
114.00 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15428887
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52261.03
1g
393.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 25-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
1256486-33-5
310.317
GLMSCQQNOMUUFK-UHFFFAOYSA-N
73995339
C1=CC(=C(N)NO)C=CC1=C2NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=N)N=O
C15H14N6O2
MFCD16660854
4-6-amidoximo-2-benzimidazolyl benzamidoxime, 2-4-n-hydroxycarbamimidoyl phenyl benzimidazole-6-carboxamidoxime, z-n'-hydroxy-2-4-n-hydroxycarbamimidoyl phenyl-3h-1,3-benzodiazole-5-carboximidamide
2-[4-[Amino-(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-N-oxo-1,3-dihydrobenzimidazol-5-carboximidamid
Spezifikation
4-(6-Amidoximo-2-benzimidazolyl)benzamidoxime
1256486-33-5
MFCD16660854
GLMSCQQNOMUUFK-UHFFFAOYSA-N
2-[4-[Amino-(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]-N-oxo-1,3-dihydrobenzimidazol-5-carboximidamid
73995339
97%
250mg
C15H14N6O2
4-6-amidoximo-2-benzimidazolyl benzamidoxime, 2-4-n-hydroxycarbamimidoyl phenyl benzimidazole-6-carboxamidoxime, z-n'-hydroxy-2-4-n-hydroxycarbamimidoyl phenyl-3h-1,3-benzodiazole-5-carboximidamide
C1=CC(=C(N)NO)C=CC1=C2NC3=C(N2)C=C(C=C3)C(=N)N=O
310.317
310.32