missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-(6-Chlor-4-Pyrimidinyl)Morpholin, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15464827
Click to view available options
Menge:
500 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-(6-Chloro-4-pyrimidinyl)morpholine
CAS 22177-92-0
Schmelzpunkt 149°C to 150°C
Summenformel C8H10ClN3O
MDL-Nummer MFCD00466219
Menge 500 mg
Synonym 4-6-chloropyrimidin-4-yl morpholine, 4-6-chloro-4-pyrimidinyl morpholine, 4-6-chloro-pyrimidin-4-yl-morpholine, 4-chloro-6-morpholin-4-yl pyrimidine, morpholine,4-6-chloro-4-pyrimidinyl, acmc-1cgkg, 4-morpholino-6-chloropyrimidine, 4-chloro-6-morpholinopyrimidine
InChI-Schlüssel CFOBQJWOZVMWBR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1C2=CC(=NC=N2)Cl
IUPAC-Name 4-(6-Chloropyrimidin-4-yl)morpholin
Molekulargewicht (g/mol) 199.638
PubChem CID 796070
Formelmasse 199.64
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'