Learn More
4,6-Dichlor-2-methoxypyrimidin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine |
| CAS | 1074-40-4 |
| Summenformel | C5 H4 Cl2 N2 O |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3 |
| SMILES | COc1nc(Cl)cc(Cl)n1 |
| IUPAC-Name | 4,6-Dichlor-2-methoxypyrimidin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 179 |
| Formelmasse | 177.9701 |