Learn More
4,6-Dichlor-2-methoxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30385879
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Unit Size:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
30385879 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30385879 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD43528010G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloro-2-methoxypyrimidine
CAS 1074-40-4
Summenformel C5 H4 Cl2 N2 O
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
SMILES COc1nc(Cl)cc(Cl)n1
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-2-methoxypyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 179
Formelmasse 177.9701