missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Dichlor-2-Methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-4228591
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1780-26-3
C5H4Cl2N2
163.01
MFCD00090472
FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine, 2-mdcp, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidiine, 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 4,6-dichloro-2-methyl pyrimidine, pubchem7075, acmc-1bpg6, ksc490s3h
234997
4,6-Dichlor-2-Methylpyrimidin
CC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
1780-26-3
C5H4Cl2N2
163.01
MFCD00090472
FIMUTBLUWQGTIJ-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl-pyrimidine, 2-mdcp, pyrimidine, 4,6-dichloro-2-methyl, 4,6-dichloro-2-methylpyrimidiine, 4,6-dichlor-2-methylpyrimidin, 4,6-dichloro-2-methyl pyrimidine, pubchem7075, acmc-1bpg6, ksc490s3h
234997
4,6-Dichlor-2-Methylpyrimidin
CC1=NC(=CC(=N1)Cl)Cl
Chemischer Name oder Material 4, 6-Dichloro-2-methylpyrimidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45.7°C to 47.3°C
Farbe Weiß
Flammpunkt 98°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 163.01
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dichloro-2-methylpyrimidine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'