Learn More
4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin-5-carbonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 33097-13-1 |
| Summenformel | C6 H3 Cl2 N3 S |
| Menge | 2 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3Cl2N3S/c1-12-6-10-4(7)3(2-9)5(8)11-6/h1H3 |
| SMILES | CSc1nc(Cl)c(C#N)c(Cl)n1 |
| IUPAC-Name | 4,6-Dichlor-2-methylsulfanylpyrimidin-5-carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 220.08 |
| Formelmasse | 218.9425 |