Learn More
4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15464588
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
5018-38-2
C5H4Cl2N2O
179
MFCD00087680
IJQIGKLDBGKSNT-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichlor-5-methoxypyrimidin, 4,6-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine, zlchem 448, pubchem7077, pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy, acmc-1avm3, 4,6 dichloro-5-methoxypyrimidine, pyrimidine,6-dichloro-5-methoxy, 4,6-dichloro-5-methoxypyrimidine
78720
4,6-Dichlor-5-Methoxypyrimidin
COC1=C(N=CN=C1Cl)Cl
5018-38-2
C5H4Cl2N2O
179
MFCD00087680
IJQIGKLDBGKSNT-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichlor-5-methoxypyrimidin, 4,6-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine, zlchem 448, pubchem7077, pyrimidine, 4,6-dichloro-5-methoxy, acmc-1avm3, 4,6 dichloro-5-methoxypyrimidine, pyrimidine,6-dichloro-5-methoxy, 4,6-dichloro-5-methoxypyrimidine
78720
4,6-Dichlor-5-Methoxypyrimidin
COC1=C(N=CN=C1Cl)Cl
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4,6-Dichlor-5-methoxypyrimidin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren In einem gut verschlossenen Behälter trocken und kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Schmelzpunkt 50°C to 56°C
Menge 1 g
Formelmasse 179.01
Reinheit (%) 97%