Learn More
Alfa Aesar™ 4,6-Dichlor-5-Nitropyrimidin, 98 %
60.80 € - 792.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 4316-93-2
Summenformel C4HCl2N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 193.97
MDL-Nummer MFCD00006107
InChI-Schlüssel HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro, 4,6-dichloro-5-nitro-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro-pyridine, pubchem7078, acmc-1an8c, 4-23-00-00899 beilstein handbook reference, ksc495i5h, 4,6-dichloro-5-nitroprimidine, 4,6 dichloro-5-nitropyrimidine, 5-nitro 4,6-dichloropyrimidine
PubChem CID 20312
IUPAC-Name 4,6-Dichlor-5-Nitropyrimidin
SMILES [O-][N+](=O)C1=C(Cl)N=CN=C1Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15412708
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H56252.03
1g
60.80 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15422708
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H56252.06
5g
202.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 20-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15432708
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H56252.14
25g
792.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 20-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
4316-93-2
193.97
HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
20312
[O-][N+](=O)C1=C(Cl)N=CN=C1Cl
C4HCl2N3O2
MFCD00006107
pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro, 4,6-dichloro-5-nitro-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro-pyridine, pubchem7078, acmc-1an8c, 4-23-00-00899 beilstein handbook reference, ksc495i5h, 4,6-dichloro-5-nitroprimidine, 4,6 dichloro-5-nitropyrimidine, 5-nitro 4,6-dichloropyrimidine
4,6-Dichlor-5-Nitropyrimidin
Spezifikation
4,6-Dichloro-5-nitropyrimidine
1g
C4HCl2N3O2
162029
HCTISZQLTGAYOX-UHFFFAOYSA-N
4,6-Dichlor-5-Nitropyrimidin
20312
98%
100°C to 103°C
4316-93-2
MFCD00006107
pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro, 4,6-dichloro-5-nitro-pyrimidine, 4,6-dichloro-5-nitro-pyridine, pubchem7078, acmc-1an8c, 4-23-00-00899 beilstein handbook reference, ksc495i5h, 4,6-dichloro-5-nitroprimidine, 4,6 dichloro-5-nitropyrimidine, 5-nitro 4,6-dichloropyrimidine
[O-][N+](=O)C1=C(Cl)N=CN=C1Cl
193.97
193.98