missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-Dichlor-N-(imidazolidin-2-yliden)-2-methylpyrimidin-5-amin (6-Chloromoxonidin), Mikromol™

Artikelnummer. 30052005
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30052005 25 mg 25 Milligramm
30051040 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30052005 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1278.010025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

4,6-Dichlor-N-(imidazolidin-2-yliden)-2-methylpyrimidin-5-amin (6-Chloromoxonidin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 6-Chloromoxonidine
CAS 352457-35-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 6-Chloromoxonidine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H9 Cl2 N5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4,6-Dichloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-2-methyl-5-pyrimidinamine, 6-Chloromoxonidine, Moxonidine Imp. A (EP), Moxonidine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C8H9Cl2N5/c1-4-13-6(9)5(7(10)14-4)15-8-11-2-3-12-8/h2-3H2,1H3,(H2,11,12,15)
SMILES Cc1nc(Cl)c(N=C2NCCN2)c(Cl)n1
IUPAC-Name N-(4,6-Dichlor-2-methylpyrimidin-5-yl)imidazolidin-2-imin
Molekulargewicht (g/mol) 246.1
Menge 25 mg
Formelmasse 245.0235 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.