Learn More
4,6-Dichlornicotinsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041225
72.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
73027-79-9
C6H3Cl2NO2
191.995
MFCD00234146
ILMIEWNDXAKVNI-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloro-5-carboxylpyridine, 4,6-dichloro nicotinic acid, 2,4-dichloropyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro, 2,4-dichloro-5-carboxypyridine, pubchem18521, acmc-209op3, 4.6-dichloronicotinic acid, 4,6-dichloro-nicotinic acid
817158
4,6-Dichlorpyridin-3-Carboxylsäure
C1=C(C(=CN=C1Cl)C(=O)O)Cl
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
73027-79-9
C6H3Cl2NO2
191.995
MFCD00234146
ILMIEWNDXAKVNI-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichloronicotinic acid, 2,4-dichloro-5-carboxylpyridine, 4,6-dichloro nicotinic acid, 2,4-dichloropyridine-5-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4,6-dichloro, 2,4-dichloro-5-carboxypyridine, pubchem18521, acmc-209op3, 4.6-dichloronicotinic acid, 4,6-dichloro-nicotinic acid
817158
4,6-Dichlorpyridin-3-Carboxylsäure
C1=C(C(=CN=C1Cl)C(=O)O)Cl
4,6-Dichloronicotinic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,6-Dichlornicotinsäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, der in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloronicotinic acid
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 192
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest