Learn More
4,6-Dichlornicotinsäure, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
4,6-Dichloronicotinic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,6-Dichlornicotinsäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, der in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
4,6-Dichlornicotinsäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt, der in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl lagern. Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4,6-Dichloronicotinic acid |
Farbe | Weiß |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 192 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Fest |