Learn More
4,6-Dichlorpyrimidin-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055403
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
87600-98-4
C5H2Cl2N2O2
192.983
MFCD09909611
KGBLYFGHJNGQBK-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carboxylicacid, ksc446k2r, 4,6-dichloropyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4,6-dichloro
24820487
4,6-Dichlorpyrimidin-5-Carbonsäure
C1=NC(=C(C(=N1)Cl)C(=O)O)Cl
87600-98-4
C5H2Cl2N2O2
192.983
MFCD09909611
KGBLYFGHJNGQBK-UHFFFAOYSA-N
4,6-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-carboxy-4,6-dichloropyrimidine, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-pyrimidine-5-carboxylicacid, ksc446k2r, 4,6-dichloropyrimidin-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 4,6-dichloro
24820487
4,6-Dichlorpyrimidin-5-Carbonsäure
C1=NC(=C(C(=N1)Cl)C(=O)O)Cl
4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid is used as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,6-Dichlorpyrimidin-5-carboxylsäure wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichloropyrimidine-5-carboxylic acid
Farbe Weiß
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 192.99
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest