Learn More
4,6-Dichlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778031
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
1193-21-1
C4H2Cl2N2
148.97
MFCD00006109
XJPZKYIHCLDXST-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-pyrimidine, 4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloro-1,3-diazine, 4,6-dichlorpyrimidin, dichloropyrmidine, dichloropyrimidine, zlchem 225, pubchem6913, 4,6-dichloropyrimdine
70943
4,6-dichloropyrimidine
ClC1=CC(Cl)=NC=N1
1193-21-1
C4H2Cl2N2
148.97
MFCD00006109
XJPZKYIHCLDXST-UHFFFAOYSA-N
pyrimidine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-pyrimidine, 4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloro-1,3-diazine, 4,6-dichlorpyrimidin, dichloropyrmidine, dichloropyrimidine, zlchem 225, pubchem6913, 4,6-dichloropyrimdine
70943
4,6-dichloropyrimidine
ClC1=CC(Cl)=NC=N1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4, 6-Dichloropyrimidine
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 63°C to 68°C
Farbe Gelb nach grün
Siedepunkt 176°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 148.98
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dichloropyrimidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.