Learn More
4,6-Dichlor-resorcinol, 97 %
Catalog Number 11424507
Click to view available options
Menge:
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4,6-Dichlororesorcinol ist ein Resorcin-Derivat (sc-203371), das als antiseptisches Mittel wirkt. Es wird auch zur Vorbereitung von HMGCR-Inhibitoren verwendet. Es wird als pharmazeutisches und organisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Solub
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,6-Dichlororesorcinol
CAS 137-19-9
Schmelzpunkt 113°C to 116°C
Siedepunkt 253°C to 255°C
Summenformel C6H4Cl2O2
MDL-Nummer MFCD00002274
Menge 25 g
Synonym 4,6-dichlororesorcinol, 1,3-benzenediol, 4,6-dichloro, 4,6-dichloro-1,3-benzenediol, 4,6-dichloro-1,3-dihydroxybenzene, resorcinol, 4,6-dichloro, 1,5-dichloro-2,4-dihydroxy-benzene, 4,3-dihydroxybenzene, 3,4-dichlororesorcinol, resorcinol,6-dichloro, acmc-209caz
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
InChI-Schlüssel GRLQBYQELUWBIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1O)Cl)Cl)O
IUPAC-Name 4,6-Dichlorbenzol-1,3-Diol
Molekulargewicht (g/mol) 178.996
PubChem CID 67299
Formelmasse 179
Reinheit (%) 97%