Learn More
4,6-Difluorindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7036271
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
199526-97-1
C8H5F2N
153.132
MFCD01075213
MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
2778736
4,6-Difluor-1H-Indol
C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
199526-97-1
C8H5F2N
153.132
MFCD01075213
MHICCULQVCEWFH-UHFFFAOYSA-N
2778736
4,6-Difluor-1H-Indol
C1=CNC2=CC(=CC(=C21)F)F
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe.
Löslichkeit
Leicht löslich (0.062 g/l) (25 ° C), Calc.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,6-Difluoroindole
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air sensitive
Synonym 4,6-difluoroindole, 1h-indole, 4,6-difluoro, 4,6-difluoro-indole, pubchem7179, acmc-209f4a, 1h-indole,4,6-difluoro, 1h-indole,4,6-difluoro-9ci, 4,6-difluoroindole 153.13, 4,6-difluoro-1h-indole; 1h-indole,4,6-difluoro-9ci
Löslichkeitsinformationen Sparingly Soluble (0.062g/L) (25°C),Calc.
Formelmasse 153.13
Reinheit (%) 97%