Learn More
4,6-Dihydroxy-5-nitropyrimidin, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10251383 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10251383 5 g Glasflasche 5 Gramm
10359070 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10251383 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 305410050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2164-83-2
Summenformel C4H3N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 157.09
MDL-Nummer MFCD00006110
InChI-Schlüssel ABTLZAVJDRUDNG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimidine, 5-nitropyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-5-nitropyrimdine, 5-nitro-4,6-pyrimidinediol, 4 1h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro, 6-hydroxy-5-nitro-3h-pyrimidin-4-one, 6-hydroxy-5-nitro-4 1h-pyrimidinone, 5-nitro-4,6-dihydroxypyrimidine, 4-hydroxy-5-nitro-1h-pyrimidin-6-one, 4 3h-pyrimidinone, 6-hydroxy-5-nitro
PubChem CID 75105
IUPAC-Name 6-Hydroxy-5-nitro-3,4-dihydropyrimidin-4-on
SMILES OC1=C(C(=O)NC=N1)[N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 4, 6-Dihydroxy-5-nitropyrimidine
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 157.09
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver