Learn More
4,6-Dihydroxypyrazol-[3,4-d]-pyrimidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736235
48.13 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2465-59-0
C5H4N4O2
152.11
MFCD00056934
HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
oxypurinol, oxipurinol, alloxanthine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6-diol, oxoallopurinol, 4,6-dihydroxypyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 5h,7h-dione, oxipurinolum, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 2h,5h-dione, alloxanthin van
4644
CHEBI:28315
1,2-Dihydropyrazolo[3,4-d]Pyrimidin-4,6-Dion
C1=C2C(=NC(=O)NC2=O)NN1
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2465-59-0
C5H4N4O2
152.11
MFCD00056934
HXNFUBHNUDHIGC-UHFFFAOYSA-N
oxypurinol, oxipurinol, alloxanthine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6-diol, oxoallopurinol, 4,6-dihydroxypyrazolo 3,4-d pyrimidine, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 5h,7h-dione, oxipurinolum, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidine-4,6 2h,5h-dione, alloxanthin van
4644
CHEBI:28315
1,2-Dihydropyrazolo[3,4-d]Pyrimidin-4,6-Dion
C1=C2C(=NC(=O)NC2=O)NN1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,6-Dihydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 152.11
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4,6-Dihydroxypyrazolo¢3,4-d!pyrimidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.