Learn More
{4-[6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}Methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586570
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
906353-02-4
C12H12N2O2
216.24
MFCD09817533
RNFIYSOVNHRFJW-UHFFFAOYSA-N
4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanol, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzyl alcohol, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methan-1-ol
24229691
[4-(6-Methylpyrazin-2-yl)oxyphenyl]methanol
CC1=CN=CC(OC2=CC=C(CO)C=C2)=N1
906353-02-4
C12H12N2O2
216.24
MFCD09817533
RNFIYSOVNHRFJW-UHFFFAOYSA-N
4-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanol, 4-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzyl alcohol, 4-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methan-1-ol
24229691
[4-(6-Methylpyrazin-2-yl)oxyphenyl]methanol
CC1=CN=CC(OC2=CC=C(CO)C=C2)=N1
Chemischer Name oder Material {4-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]phenyl}methanol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 216.24
Reinheit (%) 97%