missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-O-(4-Methoxybenzyliden)-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7040770
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
312623-79-3
C14H16O5
264.277
MFCD01863528
SSKZQXMNNREVNP-HABKJSAYSA-N
4,6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4 6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,5-anhydro-4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-2-deoxy-d-arabino-hexa-1-enitol, 4ar,8r,8as-2-4-methoxyphenyl-2h,4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
46185760
[(4aR,8R,8aS)-2-(4-Methoxyphenyl)-4,4a,8,8a-Tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-8-ol
COC1=CC=C(C=C1)C2OCC3C(O2)C(C=CO3)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
312623-79-3
C14H16O5
264.277
MFCD01863528
SSKZQXMNNREVNP-HABKJSAYSA-N
4,6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4 6-o-4-methoxybenzylidene-d-glucal, 4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,5-anhydro-4-o,6-o-4-methoxybenzylidene-2-deoxy-d-arabino-hexa-1-enitol, 4ar,8r,8as-2-4-methoxyphenyl-2h,4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
46185760
[(4aR,8R,8aS)-2-(4-Methoxyphenyl)-4,4a,8,8a-Tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]Dioxin-8-ol
COC1=CC=C(C=C1)C2OCC3C(O2)C(C=CO3)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Anwendungen
4,6-O-(4-Methoxybenzyliden)-D-glucal wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,6-O-(4-Methoxybenzylidene)-D-glucal
Menge 250 mg
Formelmasse 264.27
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'