Learn More
Alfa Aesar™ 4,6-O-Benzylidene-D-glucal, 97 %
33.86 € - 105.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 14125-70-3
Summenformel C13H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 234.25
MDL-Nummer MFCD00167506
InChI-Schlüssel XMDUTBYCCVWPLD-FVCCEPFGSA-N
Synonym 4,6-o-benzylidene-d-glucal, 2s,4ar,8r,8as-2-phenyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
PubChem CID 7067543
IUPAC-Name (2S,4aR,8R,8aS)-2-phenyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
SMILES O[C@@H]1C=CO[C@@H]2CO[C@H](O[C@@H]12)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15446738
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H60259.03
1g
105.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 15-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15456738
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H60259.MD
250mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Chemische Identifikatoren
14125-70-3
234.25
XMDUTBYCCVWPLD-FVCCEPFGSA-N
7067543
O[C@@H]1C=CO[C@@H]2CO[C@H](O[C@@H]12)C1=CC=CC=C1
C13H14O4
MFCD00167506
4,6-o-benzylidene-d-glucal, 2s,4ar,8r,8as-2-phenyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
(2S,4aR,8R,8aS)-2-phenyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
Spezifikation
4,6-O-Benzylidene-D-glucal
14125-70-3
MFCD00167506
XMDUTBYCCVWPLD-FVCCEPFGSA-N
(2S,4aR,8R,8aS)-2-phenyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
7067543
97%
1g
C13H14O4
4,6-o-benzylidene-d-glucal, 2s,4ar,8r,8as-2-phenyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
O[C@@H]1C=CO[C@@H]2CO[C@H](O[C@@H]12)C1=CC=CC=C1
234.25
234.25