Learn More
4,6-O-Benzyliden-N-(tert-butoxycarbonyl)-1,5-imino-D-glucitol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4,6-O-Benzylidene-N-(tert-butoxycarbonyl)-1,5-imino-D-glucit |
| CAS | 133697-16-2 |
| Summenformel | C18 H25 N O6 |
| Menge | 25 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C18H25NO6/c1-18(2,3)25-17(22)19-9-13(20)14(21)15-12(19)10-23-16(24-15)11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-16,20-21H,9-10H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15-,16?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2OC(OC[C@@H]12)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | tert-Butyl(4aR,7S,8R,8aR)-7,8-dihydroxy-2-phenyl-4,4a,6,7,8,8a-hexahydro-[1,3]dioxino[5,4-b]pyridin-5-carboxylat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 351.39 |
| Formelmasse | 351.1682 |