Learn More
4,6-O-Isopropyliden-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15466698
108.67 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51450-36-3
C9H14O4
186.207
MFCD22988998
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
11052343
(4aR,8R,8AS)-2,2-Dimethyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyran[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
51450-36-3
C9H14O4
186.207
MFCD22988998
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
11052343
(4aR,8R,8AS)-2,2-Dimethyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyran[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C
4,6-O-Isopropylidene-D-glucal is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4,6-O-Isopropyliden-D-glucal wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
Menge 1 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%