missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4,6-O-Isopropyliden-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 15476698
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
51450-36-3
C9H14O4
186.207
MFCD22988998
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
11052343
(4aR,8R,8aS)-2,2-dimethyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
51450-36-3
C9H14O4
186.207
MFCD22988998
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
11052343
(4aR,8R,8aS)-2,2-dimethyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C

4,6-O-Isopropylidene-D-glucal is used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
4,6-O-Isopropyliden-D-glucal wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
Menge 250 mg
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'