missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ 4,6-O-Isopropyliden-D-glucal, 97 %

41.90 € - 143.00 €

Chemische Identifikatoren

CAS 51450-36-3
Summenformel C9H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 186.207
MDL-Nummer MFCD22988998
InChI-Schlüssel GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
Synonym 4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
PubChem CID 11052343
IUPAC-Name (4aR,8R,8aS)-2,2-dimethyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
SMILES CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15476698
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H60221.MD
250mg
41.90 €
250 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 15-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15466698
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H60221.03
1g
143.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Anwendungen
4,6-O-Isopropyliden-D-glucal wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

51450-36-3
186.207
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
11052343
CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C
C9H14O4
MFCD22988998
4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
(4aR,8R,8aS)-2,2-dimethyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol

Spezifikation

4,6-O-Isopropylidene-D-glucal
51450-36-3
MFCD22988998
GAQDIYMHBQNXLE-PRJMDXOYSA-N
(4aR,8R,8aS)-2,2-dimethyl-4,4a,8,8a-tetrahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-8-ol
11052343
97%
250mg
C9H14O4
4,6-o-isopropylidene-d-glucal, 4-o,6-o-isopropylidene-1,2-dideoxy-d-arabino-1-hexenopyranose, 1,2-didehydro-1,2-dideoxy-4-o,6-o-isopropylidene-beta-d-glucopyranose, 4ar,8r,8as-2,2-dimethyl-4h,4ah,8h,8ah-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-8-ol
CC1(OCC2C(O1)C(C=CO2)O)C
186.207
186.21
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Produktzertifizierungen