Learn More
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5 ]Tricosan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059391
52.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.5 g
2 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
31364-42-8
C16H32N2O5
332.44
MFCD00005108
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5 tricosane, cryptating agent 221, kryptofix 221, 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5. tricosane, cryptofix 221, kryptofix-221, kryptofix r 221, kryptofix™ 221
123438
4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
31364-42-8
C16H32N2O5
332.44
MFCD00005108
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5 tricosane, cryptating agent 221, kryptofix 221, 4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo 8.8.5. tricosane, cryptofix 221, kryptofix-221, kryptofix r 221, kryptofix™ 221
123438
4,7,13,16,21-pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOCC2
4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane is used as a phase transfer catalysts by transferring ions from one phase to another. It is involved in the synthesis of alkalides and electrides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
Farbe Gelb
Dichte 1.11 g/mL
Brechungsindex 1.501
Menge 0.1 g
Beilstein 616444
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 332.44
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig